Drukuj
Rhodamine 110 98+%, pure laser grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Rhodamine 110 chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid hydrochloride
419075000 419070025
ACRO419075000EA 896 PLN
ACRO419075000 ACRO419070025
Rhodamine 110 98+%, pure laser grade
Rhodamine 110
CAS No.: 13558-31-1
Formuła: C₂₀H₁₅ClN₂O₃
Temp. topnienia: >360 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042009
Numer CAS: 13558-31-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to red to red-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
UV Lambda max 498 to 504 nm (c=10 mg/l in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥77000 l/(mol.cm) (at Lambda max)