Drukuj
Sól sodowa rezazuryny, pure, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
418900050 418900010 418900250
ACRO418900050EA 546 PLN
ACRO418900050 ACRO418900010 ACRO418900250
Sól sodowa rezazuryny, pure, certified
Sól sodowa rezazuryny
Formuła: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005036
Numer CAS: 62758-13-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥80 %
BSC Certification Passes