Drukuj
Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Polyvinyl sulphate potassium salt
418140050 418140250 418141000
ACRO418140050EA 1440 PLN
ACRO418140050 ACRO418140250 ACRO418141000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt, M.W. ∼ 175,000
Polyvinylsulphuric acid potassium salt
CAS No.: 26837-42-3
Formuła: (C₂H₃KO₄S)n
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00081923
Numer CAS: 26837-42-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥21.2 % (K)
GC ≥96.0 %