Drukuj
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
417521000 417520010
ACRO417521000EA 180 PLN
ACRO417521000 ACRO417520010
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formuła: C₂₄H₂₀O
Temp. topnienia: 13 °C
Gęstość: 1,056 g/cm³
Temp. Zapłonu: 123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148859
Numer CAS: 8004-13-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5885 to 1.5905 (20°C, 589 nm)
GC mix of phenyl ether-biphenyl: approx 70%-30%