Drukuj
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
417220050 417220100
ACRO417220050EA 488 PLN
ACRO417220050 ACRO417220100
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate 98%, pure
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt trihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₂₀H₁₃K₃O₁₁S₂.3H₂O
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150195
Numer CAS: 1080664-81-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %