Drukuj
Parafina wax, granular, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Wax Paraffin, Paraffin wax
416770020 416770100
ACRO416770020EA 516 PLN
ACRO416770020 ACRO416770100
Parafina wax, granular, pure
Parafina
Temp. Wrzenia: 322 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temp. Zapłonu: 198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 8002-74-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Congealing point 58 °C to 62 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %