Drukuj
Sodium palmitate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Palmitic Acid Sodium Salt
416700250 416700050 416701000
ACRO416700250EA 1880 PLN
ACRO416700250 ACRO416700050 ACRO416701000
Sodium palmitate 98%
Sodium palmitate
CAS No.: 408-35-5
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
MW: 278.41 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002749
Numer CAS: 408-35-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (110°C, 4 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On dry substance)