Orange II, czysty, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
416560250
416561000
ACRO416560250EA
154
PLN
ACRO416560250
ACRO416561000
Orange II, czysty, certified
Orange II
CAS No.: 633-96-5
Formuła:
C₁₆H₁₁N₂NaO₄S Temp. topnienia: 164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011657 Numer CAS: 633-96-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange to dark orange-red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥85 % |
UV Lambda max | 480 to 486 nm (c=0.01 g/l, H2O) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.93 to 0.98 |
BSC Certification | Pass |