Drukuj
Nile red 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
415711000 415710010
ACRO415711000EA 784 PLN
ACRO415711000 ACRO415710010
Nile red 99%, czysty
Nile red
CAS No.: 7385-67-3
Formuła: C₂₀H₁₈N₂O₂
Temp. topnienia: 203…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011639
Numer CAS: 7385-67-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV spectrophotometry ≥98.5 %