Nile blue A, czysty, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
415690100
415690500
ACRO415690100EA
218
PLN
ACRO415690100
ACRO415690500
Nile blue A, czysty, certified
Nile blue A
CAS No.: 3625-57-8
Formuła:
C₄₀H₄₀N₆O₆S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064529 Numer CAS: 3625-57-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark green to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥70 % |
UV Lambda max | 635 to 646 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.01 to 1.16 |
BSC Certification | Passes |