Drukuj
Naphthenic acid pract.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Naphthenic acids
415281000 415285000 415280025
ACRO415281000EA 104 PLN
ACRO415281000 ACRO415285000 ACRO415280025
Naphthenic acid pract.
Naphthenic acid
CAS No.: 1338-24-5
Temp. Wrzenia: 140…200 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00147696
Numer CAS: 1338-24-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Density (20°C) 910 to 940 g/l
Viscosity ≤5 St (at 25°C)
Acid value 230 to 260 mg KOH/g