Potassium methyl sulphate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
414891000
414890100
ACRO414891000EA
1700
PLN
ACRO414891000
ACRO414890100
Potassium methyl sulphate 99%
Potassium methyl sulphate
Appearance: White Crystalline powder or flakes
Formuła:
CH₃KO₄S Temp. topnienia: 212…217 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040472 Numer CAS: 562-54-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to almost white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |
GC | ≥97.5 % |