Drukuj
(R)-4-Phenylbutan-2-amine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
414760010 414760050
ACRO414760010EA 890 PLN
ACRO414760010 ACRO414760050
(R)-4-Phenylbutan-2-amine 98%
(R)-4-Phenylbutan-2-amine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₁₀H₁₅N
Gęstość: 0,936 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145208
Numer CAS: 937-52-0
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥97.5 %