Drukuj
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, soluble
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate, Methylene di-p-phenyl diisocyanate, Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Bis(4-isocyanatophenyl)methane, MDI, 4,4'-Methylenebis(phenyl Isocyanate)
414281000 414285000
ACRO414281000EA 320 PLN
ACRO414281000 ACRO414285000
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate 98%, soluble
Methylenediphenyl-4,4'-diisocyanate
Appearance: White to yellow Flakes
Formuła: C₁₅H₁₀N₂O₂
Temp. Wrzenia: 392 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 40 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³
Temp. Zapłonu: 202 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00036131
Numer CAS: 101-68-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 44 °C
Titration ≥97.5 %
GC ≤2.5 % (2,4'-MDI isomer)
Acidity (HCl) ≤50 ppm