Drukuj
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, 3-Methylenedihydrofuran-2(3H)-one
414260010 414260050
ACRO414260010EA 253 PLN
ACRO414260010 ACRO414260050
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone 95% stabilised
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Appearance: Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 88…92 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,12 g/cm³
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005407
Numer CAS: 547-65-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol