Drukuj
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydrazono-3-methyl-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole hydrochloride hydrate, 2-Hydrazono-3-methylbenzothiazoline hydrochloride
414020100 414020500 414022500
ACRO414020100EA 576 PLN
ACRO414020100 ACRO414020500 ACRO414022500
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate 98%
3-Methyl-2-benzothiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formuła: C₈H₉N₃S·H₂O·HCl
MW: 233.714 g/mol
Temp. topnienia: 270…276 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149370
Numer CAS: 38894-11-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
HPLC ≥97.5 %