Drukuj
Menthofuran 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
413560100 413560500
ACRO413560100EA 307 PLN
ACRO413560100 ACRO413560500
Menthofuran 95%
Menthofuran
CAS No.: 494-90-6
Formuła: C₁₀H₁₄O
Temp. Wrzenia: 87 °C (15 mmHg)
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041851
Numer CAS: 494-90-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm