Drukuj
Sulphorhodamine B acid chloride, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Lissamine rhodamine B sulphonyl chloride
413230010 413230050
ACRO413230010EA 1100 PLN
ACRO413230010 ACRO413230050
Sulphorhodamine B acid chloride, pure
Sulphorhodamine B acid chloride
Appearance: Dark green Crystalline powder
Formuła: C₂₇H₂₉ClN₂O₆S₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042001
Numer CAS: 62796-29-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 561 to 567 nm (in CH2Cl2)
Molar extinction coefficient ≥85000 l/(mol.cm) (lambda max)