Drukuj
Isopropyl methanesulphonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 1410 PLN
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Formuła: C₄H₁₀O₃S
MW: 138.181 g/mol
Temp. Wrzenia: 82 °C (6 mmHg)
Gęstość: 1.145 g/cm³
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047802
Numer CAS: 926-06-7
Jednostka: 1760
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %