Iron(II) phthalocyanine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
412610050
412610250
ACRO412610050EA
348
PLN
ACRO412610050
ACRO412610250
Iron(II) phthalocyanine
Iron(II) phthalocyanine
CAS No.: 132-16-1
Formuła:
C₃₂H₁₆FeN₈ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015953 Numer CAS: 132-16-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark green to dark purple to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Gravimetry | ≥80 % |
GC | ≥99.8 % |
Acidity/alkalinity | ≤0.0005 meq/g |