Drukuj
Pyranine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
412180050 412180010 412180250
ACRO412180050EA 621 PLN
ACRO412180050 ACRO412180010 ACRO412180250
Pyranine 98%
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6
Formuła: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
Gęstość: 2,15 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037575
Numer CAS: 6358-69-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
UV Lambda max 450 to 458 nm (in 0.01N NaOH)