Metakrylan 2-hydroksypropylu (mieszanina izomerów) 97+% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
412150010
412152500
ACRO412150010EA
1330
PLN
ACRO412150010
ACRO412152500
Metakrylan 2-hydroksypropylu (mieszanina izomerów) 97+% stabilised
Metakrylan 2-hydroksypropylu (mieszanina izomerów)
Formuła:
C₇H₁₂O₃ Temp. Zapłonu: 101 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004536 Numer CAS: 27813-02-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % (Mixture of isomers) |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 150 to 300 ppm MEHQ |