Drukuj
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenylhydrazine-4-sulphonic acid, 4-Hydrazinobenzenesulphonic acid, hemihydrate
411780500 411781000
ACRO411780500EA 481 PLN
ACRO411780500 ACRO411781000
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate 98%
p-Hydrazinobenzenesulphonic acid hemihydrate
Appearance: Light yellow to light orange Powder
Formuła: C₆H₈N₂O₃S
MW: 188.20 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00480958
Numer CAS: 854689-07-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %