Drukuj
Hydrazine acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
411750250 411750050
ACRO411750250EA 1050 PLN
ACRO411750250 ACRO411750050
Hydrazine acetate 97%
Hydrazine acetate
Appearance: White to yellow Adhering powder or crystals
Formuła: H₂NNH₂·CH₃CO₂H
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013141
Numer CAS: 7335-65-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Adhering powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %