Drukuj
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 25% in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
411421000 411420500
ACRO411421000EA 1570 PLN
ACRO411421000 ACRO411420500
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 25% in methanol
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Appearance: Clear colorless to light yellow Solution
Formuła: C₁₉H₄₃NO
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041921
Numer CAS: 505-86-2
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤3 % (K.F.)
Concentration 23 to 27 w/w% (in methanol)
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)