Drukuj
Guanylurea sulphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
411140250 411141000 411145000
ACRO411140250EA 297 PLN
ACRO411140250 ACRO411141000 ACRO411145000
Guanylurea sulphate 98%
Guanylurea sulphate
CAS No.: 591-01-5
Formuła: C₂H₈N₄O₅S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035565
Numer CAS: 591-01-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)