Drukuj
Glyoxylic acid 50% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Oxoacetic acid
411060050 411065000 411060025
ACRO411060050EA 128 PLN
ACRO411060050 ACRO411065000 ACRO411060025
Glyoxylic acid 50% in water
Glyoxylic acid
Formuła: C₂H₂O₃
Temp. topnienia: –93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006958
Numer CAS: 298-12-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.4130 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥50 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)