Drukuj
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu) 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
409922500 409920010 409920051
ACRO409922500EA 467 PLN
ACRO409922500 ACRO409920010 ACRO409920051
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu) 98% stabilised
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu)
Formuła: C₁₀H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 98…100 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008590
Numer CAS: 97-90-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 90 to 150 ppm MEHQ