Drukuj
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
409790100 409790500
ACRO409790100EA 371 PLN
ACRO409790100 ACRO409790500
Ethyl-2-bromoisovalerate 95%
Ethyl-2-bromoisovalerate
CAS No.: 609-12-1
Formuła: C₇H₁₃BrO₂
Temp. Wrzenia: 77 °C (12 mmHg)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026855
Numer CAS: 609-12-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %