Drukuj
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(N,N-diethylbenzene-p-diamine) oxalate, DPD oxalate
407410100 407410250
ACRO407410100EA 632 PLN
ACRO407410100 ACRO407410250
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate 96%
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate
Formuła: C₁₀H₁₆N₂·0.5 C₂H₂O₄
MW: 209.27 g/mol
Temp. topnienia: 145…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070242
Numer CAS: 62637-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 263-662-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥95 % (DEPDA + oxalic acid)