Drukuj
Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium diethyl oxalacetate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt
407371000 407375000
ACRO407371000EA 242 PLN
ACRO407371000 ACRO407375000
Diethyl oxalacetate sodium salt 95% pract.
Diethyl oxalacetate sodium salt
CAS No.: 40876-98-0
Formuła: C₈H₁₂O₅
MW: 210.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035571
Numer CAS: 40876-98-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %