Drukuj
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% roztwór wodny tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
407290010 407290030 407292500
ACRO407290010EA 436 PLN
ACRO407290010 ACRO407290030 ACRO407292500
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% roztwór wodny tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
Formuła: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Temp. Wrzenia: 106 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051016
Numer CAS: 140-01-2
Jednostka: 3267
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear solution
Color scale ≤150 APHA
pH 11.0 to 12.0 (1 % in water)
Titration 39 to 41 %