Drukuj
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
406440250 406441000
ACRO406440250EA 925 PLN
ACRO406440250 ACRO406441000
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate 95%
Zinc(II) dibenzyldithiocarbamate
Appearance: White to off-white Powder
Formuła: C₁₅H₁₅NS₂
Temp. topnienia: 183…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014470
Numer CAS: 14726-36-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
Assay ≥94 % (ex Zn)