Drukuj
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
406411000 406415000
ACRO406411000EA 432 PLN
ACRO406411000 ACRO406415000
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid
Appearance: Cream to yellow-brown Crystalline powder
Formuła: C₁₄H₁₄N₂O₆S₂
Numer MDL: MFCD00024946
Numer CAS: 81-11-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %