Drukuj
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethodin, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine 2-hydroxypropanoate hydrate, Ethacridine lactate salt, Acrinol Monohydrate
406380100 406380050 406381000
ACRO406380100EA 295 PLN
ACRO406380100 ACRO406380050 ACRO406381000
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formuła: C₁₈H₂₃N₃O₅
MW: 361.39 g/mol
Temp. topnienia: 243…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149646
Numer CAS: 6402-23-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %