Drukuj
Coumarin 314 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2,3,6,7-Tetrahydro-11-oxo-1H,5H,11H-[1]benzopyrano[6,7,8-ij]quinolizine-10-carboxylate, Coumarin 504, Ethyl 11-oxo-2,3,5,6,7,11-hexahydro-1H-pyrano[2,3-f]pyrido[3,2,1-ij]quinoline-10-carboxylate
405625000 405620025 405621000
ACRO405625000EA 1530 PLN
ACRO405625000 ACRO405620025 ACRO405621000
Coumarin 314 99%, pure
Coumarin 314
Appearance: Yellow to orange Crystalline powder
Formuła: C₁₈H₁₉NO₄
Temp. topnienia: 140…144 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051334
Numer CAS: 55804-66-5
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
UV Lambda max 435 to 439 nm (in Ethanol)
Molar absorption coefficient ≥45000 l/(mol.cm) (at Lambda max)