Drukuj
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
405080050 405080010
ACRO405080050EA 621 PLN
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Formuła: C₅H₃ClOS
Temp. Wrzenia: 94 °C (18 mmHg)
Gęstość: 1,376 g/cm³
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00047090
Numer CAS: 7283-96-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %