Drukuj
5(6)-Carboxyfluorescein
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
404100050 404105000
ACRO404100050EA 743 PLN
ACRO404100050 ACRO404105000
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Appearance: Orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Formuła: C₄₂H₂₄O₁₄
Temp. topnienia: 275 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151081
Numer CAS: 72088-94-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Molar absorption coefficient ≥72000 l/(mol.cm) (at Lamda max 492 nm, in 0.01N NaOH)