Drukuj
N-tert-Butylacrylamide 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
403451000 403455000
ACRO403451000EA 553 PLN
ACRO403451000 ACRO403455000
N-tert-Butylacrylamide 97%, pure
N-tert-Butylacrylamide
Appearance: White to off-white Powder and/or chunks
Formuła: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Temp. topnienia: 128…130 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00026271
Numer CAS: 107-58-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 131 °C
GC ≥96.0 %