Drukuj
Brucine sulphate heptahydrate 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
403290100 403290250
ACRO403290100EA 213 PLN
ACRO403290100 ACRO403290250
Brucine sulphate heptahydrate 98+% ACS
Brucine sulphate heptahydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formuła: C₂₃H₂₆N₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150159
Numer CAS: 60583-39-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13.0 % (1 g, 105°C, 6 h)
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥98.0 % (on dry substance)
Sensitivity (to nitrate) Passes test
Clarity of solution Passes test