Drukuj
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
403220010 403220050
ACRO403220010EA 621 PLN
ACRO403220010 ACRO403220050
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol 98%
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS No.: 14337-53-2
Formuła: C₁₅H₁₇BrN₄O
MW: 349.23 g/mol
Temp. topnienia: 155…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006255
Numer CAS: 14337-53-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red to dark red to purple red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Solubility complete dissolution within max 5 min
Titration with HClO4 ≥97.5 %