Drukuj
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
402490010 402492500 402490100
ACRO402490010EA 318 PLN
ACRO402490010 ACRO402492500 ACRO402490100
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate 97%
Bis(2-ethylhexyl)terephthalate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formuła: C₂₄H₃₈O₄
Temp. Wrzenia: 400 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –67 °C
Gęstość: 0,984 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072256
Numer CAS: 6422-86-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %