Drukuj
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
402070050 402075000
ACRO402070050EA 116 PLN
ACRO402070050 ACRO402075000
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate 97%
Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Formuła: C₂₅H₄₆ClN
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149967
Numer CAS: 122-18-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on anhydrous substance)
Water ≤10 % (K.F.)