Drukuj
Sodium benzenesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Benzenesulphonic acid Sodium Salt, Benzenesulphonic acid, sodium salt, Benzenesulphonate sodium
401850250 401851000 401855000
ACRO401850250EA 171 PLN
ACRO401850250 ACRO401851000 ACRO401855000
Sodium benzenesulphonate 98%
Sodium benzenesulphonate
CAS No.: 515-42-4
Formuła: C₆H₆O₃S
MW: 180.15 g/mol
Temp. topnienia: 450 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065179
Numer CAS: 515-42-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (5% in water) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥97.5 %