Drukuj
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
401105000 401100020
ACRO401105000EA 983 PLN
ACRO401105000 ACRO401100020
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy 99%
3-Amino-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
Appearance: Orange Hygroscopic crystals
Formuła: C₈H₁₇N₂O
Temp. Wrzenia: 75…80 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00046088
Numer CAS: 34272-83-8
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Hygroscopic crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %