Drukuj
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid, monosodium salt monohydrate
400840050 400841000 400845000
ACRO400840050EA 119 PLN
ACRO400840050 ACRO400841000 ACRO400845000
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate 80% tech.
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate monohydrate
Formuła: C₁₀H₈NNaO₇S₂·1H₂O
MW: 359.30 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150460
Numer CAS: 312693-54-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
HPLC ≥75 %