Drukuj
9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acridine-9-carboxylic acid xhydrate, 9-Acridinecarboxylic Acid Hydrate, Acridine-9-carboxylic acid hydrate
400220050 400220010 400220250
ACRO400220050EA 1200 PLN
ACRO400220050 ACRO400220010 ACRO400220250
9-Acridinecarboxylic acid hydrate 97%
9-Acridinecarboxylic acid hydrate
CAS No.: 332927-03-4
Formuła: C₁₄H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149578
Numer CAS: 332927-03-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Bright yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥96.0 % (on dry substance)