Drukuj
Morin hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
354000100 354000050 354000500
ACRO354000100EA 550 PLN
ACRO354000100 ACRO354000050 ACRO354000500
Morin hydrate
Morin hydrate
CAS No.: 654055-01-3
Formuła: C₁₅H₁₀O₇
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00217054
Numer CAS: 654055-01-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Water ≤7 %
Sulfated ash ≤2 %