Drukuj
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloromethyl-2-furancarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
349730010 349730050 349730250
ACRO349730010EA 176 PLN
ACRO349730010 ACRO349730050 ACRO349730250
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate 95%
Ethyl-5-chloromethyl-2-furancarboxylate
CAS No.: 2528-00-9
Formuła: C₈H₉ClO₃
Temp. Wrzenia: 115 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,225 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173837
Numer CAS: 2528-00-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %