Drukuj
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
348980050 348980250
ACRO348980050EA 319 PLN
ACRO348980050 ACRO348980250
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride 98%
Di-mu-hydroxo-bis[(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)copper(II)] chloride
Appearance: Dark purple Powder
Formuła: C₁₂H₃₄Cl₂Cu₂N₄O₂
Temp. topnienia: 136…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321163
Numer CAS: 30698-64-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %